주요 문서
P5544
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Propranolol hydrochloride
동의어(들):
(R)-1-(isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
295.80
Beilstein:
5780490
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
광학 활성
[α]21/D +22.2°, c = 1.0 in ethanol(lit.)
mp
196-198 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)NC[C@@H](O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
InChI key
ZMRUPTIKESYGQW-PFEQFJNWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Less active enantiomer of propranolol.
주의사항
Shelf-life of the solid is at least four years if stored protected from the uptake of moisture.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)