문서
P5376
Sigma-Aldrich
p-Phenylbenzoic acid
동의어(들):
4-Biphenylcarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352106
형태
crystals
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable