P5029
1-O-(cis-9-Octadecenyl)-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~99%, semisolid
동의어(들):
L-α-Phosphatidylcholine, β-acetyl-γ-O-(octadec-9-cis-enyl), Dehydro-PAF(C18)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H56NO7P
CAS Number:
Molecular Weight:
549.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
분석
~99%
양식
semisolid
색상
yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(C)=O
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.