주요 문서
P4905
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanine
suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
동의어(들):
(±)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH(NH2)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
Beilstein:
3198807
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
기술
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)