Key Documents
P4775
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
≥90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H17N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
231.29
Beilstein:
617685
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥90%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1NCN(c2ccccc2)C13CCNCC3
InChI
1S/C13H17N3O/c17-12-13(6-8-14-9-7-13)16(10-15-12)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,14H,6-10H2,(H,15,17)
InChI key
HTQWGIHCFPWKAS-UHFFFAOYSA-N