주요 문서
P4646
Sigma-Aldrich
Proflavine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12171500
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Kelsey J Rosbach et al.
Biomedical optics express, 1(3), 911-922 (2011-01-25)
This prospective pilot study evaluates the potential of high-resolution fiber optic microscopy (HRFM) to identify lymph node metastases in breast cancer patients. 43 lymph nodes were collected from 14 consenting breast cancer patients. Proflavine dye was topically applied to lymph