주요 문서
P4118
Sigma-Aldrich
[CPP1-7, NPY19-23, Ala31, Aib32, Gln34]-Pancreatic polypeptide
동의어(들):
GPSQPTYPGDNATPEQMARYYSALRRYINMA-Aib-RQRY
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C183H281N57O54S2
Molecular Weight:
4207.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
형태
solid
구성
Peptide content, ≥80%
저장 조건
desiccated
색상
white
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... NPY(4852)
Amino Acid Sequence
Gly-Pro-Ser-Gln-Pro-Thr-Tyr-Pro-Gly-Asp-Asn-Ala-Thr-Pro-Glu-Gln-Met-Ala-Arg-Tyr-Tyr-Ser-Ala-Leu-Arg-Arg-Tyr-Ile-Asn-Met-Ala-Aib-Arg-Gln-Arg-Tyr
생화학적/생리학적 작용
First potent and selective Y5 neuropeptide Y receptor agonist.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable