주요 문서
P3545
Sigma-Aldrich
DL-Δ1-Pyrroline-5-carboxylic acid 2,4-dinitrophenylhydrazine hydrochloride double salt
~95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H14N5O6Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
347.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
~95%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.OC(=O)C1CCC=N1.NNc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Stable source of glutamic semialdehyde
문서 라이브러리 방문
Properties and analysis of a stable derivative of pyrroline-5-carboxylic acid for use in metabolic studies.
V A Mezl et al.
Analytical biochemistry, 74(2), 430-440 (1976-08-01)