주요 문서
P3002
Sigma-Aldrich
PTH-tyrosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H14N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
298.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]N1C(Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N(C1=S)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14N2O2S/c19-13-8-6-11(7-9-13)10-14-15(20)18(16(21)17-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14,19H,10H2,(H,17,21)
InChI key
LCFDDJINTNHAEQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)