주요 문서
P2782
Sigma-Aldrich
1-Palmitoyl-2-(pyren-1-yl)hexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
동의어(들):
L-α-Phosphatidylcholine, β-(pyren-1-yl)hexanoyl-γ-palmitoyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H68NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
794.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34