주요 문서
P2751
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH(NH2)COOC2H5 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
229.70
Beilstein:
3657823
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
mp
155-156 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,12H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
InChI key
FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)