문서
P2742
Sigma-Aldrich
PD 404,182
≥98% (HPLC)
동의어(들):
6H-6-Imino-(2,3,4,5-tetrahydropyrimido)[1,2-c]-[1,3]benzothiazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11N3S
CAS Number:
Molecular Weight:
217.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
solubility
DMSO: soluble ≥22 mg/mL
H2O: insoluble
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
동작 모드
enzyme | inhibits
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N=C1Sc2ccccc2C3=NCCCN13
InChI
1S/C11H11N3S/c12-11-14-7-3-6-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)15-11/h1-2,4-5,12H,3,6-7H2
InChI key
JNENSSREQFBZGT-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Potential antibiotic of gram negative bacteria. KDO-8-P synthase inhibitor.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable