주요 문서
P2738
Sigma-Aldrich
PPNDS
solid
동의어(들):
Pyridoxal-5′-phosphate-6-(2′-naphthylazo-6′-nitro-4′,8′-disulfonate) tetrasodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H11N4O14PS2 · Na4
Molecular Weight:
694.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
양식
solid
색상
dark red
solubility
H2O: 38 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]C(=O)c1c(O)c(C)nc(\N=N\c2cc(c3cc(cc(c3c2)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)c1COP([O-])([O-])=O
유전자 정보
human ... P2RX1(5023)
생화학적/생리학적 작용
P2X1 Purinoreceptor antagonist.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
E Lindström et al.
European journal of pharmacology, 387(1), 19-25 (2000-01-14)
ECL cells co-secrete histamine and pancreastatin, a chromogranin A-derived peptide, in response to gastrin. The aim of the study was to explore possible ways to deplete ECL cells of histamine without affecting pancreastatin and to examine how histamine depletion affects