항체 형태
tissue culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
6H11, monoclonal
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
bovine, canine, chicken, mouse, rat, human
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:100 using cultured Madin Darby canine kidney (MDCK) epithelial cells
western blot: 1:10,000 using whole cell extract of cultured chicken fibroblasts
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CTNND1(1500)
mouse ... Ctnnd1(12388)
rat ... Ctnnd1(311163)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA),
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable