문서
P2672
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether
~75%
동의어(들):
Diepoxy PEG, PEG diglycidyl ether, Polyoxyethylene bis(glycidyl ether)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C3H5O2-(C2H4O)n-C3H5O
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161900
설명
non-ionic
분석
~75%
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Prepared from PEG with an average molecular weight of 3,350
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable