주요 문서
P2502
Sigma-Aldrich
PTH-serine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
222.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
양식
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O2S/c13-6-8-9(14)12(10(15)11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,13H,6H2,(H,11,15)
InChI key
HRXXSWPUYDARQL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)