Key Documents
P205
Supelco
Propentofylline
동의어(들):
3,7-Dihydro-3-methyl-1-(5-oxohexyl)-7-propyl-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-1-(5-oxohexyl)-7-propylxanthine, HWA 285
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H22N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
306.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCn1cnc2N(C)C(=O)N(CCCCC(C)=O)C(=O)c12
InChI
1S/C15H22N4O3/c1-4-8-18-10-16-13-12(18)14(21)19(15(22)17(13)3)9-6-5-7-11(2)20/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI key
RBQOQRRFDPXAGN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
c-AMP phosphodiesterase inhibitor; nerve growth factor stimulator; adenosine transport inhibitor; non-selective adenosine receptor antagonist.
교체됨