주요 문서
P1958
Sigma-Aldrich
Paclitaxel-[2-benzoyl ring-UL-14C]
≥95% (HPLC), ethyl acetate solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C47H51NO14
CAS Number:
Molecular Weight:
853.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥95% (HPLC)
양식
ethyl acetate solution
라벨링 범위
40-60 mCi per mmol
질량 이동
M+12
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)[14c]5[14cH][14cH][14cH][14cH][14cH]5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
sealed ampule
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)