주요 문서
P1777
Sigma-Aldrich
1,2-Di(palmitoyl-d31)-sn-glycero-3-phosphocholine
98 atom % D
동의어(들):
1,2-Di(perdeuterohexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H18D62NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
796.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
동위원소 순도
98 atom % D
질량 이동
M+62
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)