문서
P1656
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid
≥90% (enzymatic), liquid
동의어(들):
α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCOOH
CAS Number:
Molecular Weight:
88.06
Beilstein:
506211
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
분석
≥90% (enzymatic)
형태
liquid
색상
yellow
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
density
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
InChI key
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
물리적 형태
liquid at room temperature
교체됨