주요 문서
P1628
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-DL-α-aminobutyric Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H11NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
233.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC(N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(O)=O
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)