주요 문서
P1287
Sigma-Aldrich
2-Arachidonoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine solution
10 mg/mL in chloroform
동의어(들):
PC, 3-sn-Phosphatidylcholine, 2-arachidonoyl-1-stearoyl, L-α-Phosphatidylcholine, β-arachidonoyl-γ-stearoyl, L-β-Arachidonoyl-γ-stearoyl-α-lecithin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H84NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
810.13
Beilstein:
6090084
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥98% (TLC and GC)
양식
liquid
농도
10 mg/mL in chloroform
작용기
phospholipid
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C46H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-25-27-29-31-33-35-37-39-46(49)55-44(43-54-56(50,51)53-41-40-47(3,4)5)42-52-45(48)38-36-34-32-30-28-26-24-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,25,27,31,33,44H,6-13,15,17-19,21,23-24,26,28-30,32,34-43H2,1-5H3/b16-14-,22-20-,27-25-,33-31-/t44-/m1/s1
InChI key
PSVRFUPOQYJOOZ-QNPWAGBNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)