About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H21NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
295.80
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
양식
ethanol solution
라벨링 범위
15-30 Ci/mmol
질량 이동
M+2
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.[3H]c1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c2ccccc12
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Chromatograms
application for HPLCapplication for SFC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.