주요 문서
P1176
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monooctadecyl ether
동의어(들):
C18E6, Octadecylhexaglycol, Polyoxyethylene (6) stearyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)17(OCH2CH2)6OH
CAS Number:
Molecular Weight:
534.81
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161900
PubChem Substance ID:
설명
non-ionic
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable