문서
P1131
Supelco
Citric acid sesquipiperazine salt hydrate
동의어(들):
tri-Piperazine dicitrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C4H10N2)3 · (C6H8O7)2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
321.33 (anhydrous basis)
Beilstein:
3777748
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
SMILES string
OC(C(CC(O)=O)(CC(O)=O)O)=O.OC(C(CC(O)=O)(O)CC(O)=O)=O.O.N1CCNCC1.N2CCNCC2.N3CCNCC3
InChI
1S/2C6H8O7.3C4H10N2.H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;3*1-2-6-4-3-5-1;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*5-6H,1-4H2;1H2
InChI key
LWMBPKJYEQGDLN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
호환 제품