분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
포장
pkg of 10 μmol
색상
white
solubility
H2O: freely soluble
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
SMILES string
[Na+].CNc1nc2c(N)ncnc2n1[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C11H15N6O6P.Na/c1-13-11-16-5-8(12)14-3-15-9(5)17(11)10-6(18)7-4(22-10)2-21-24(19,20)23-7;/h3-4,6-7,10,18H,2H2,1H3,(H,13,16)(H,19,20)(H2,12,14,15);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
PYXGPPLPPUIPRE-MCDZGGTQSA-M
생화학적/생리학적 작용
Selective cAMP-dependent protein kinase (PKA) activator. Site selective cyclic AMP analogue with similar affinity to site B of both protein kinase A type I and II. Priming analogue which acts synergistically together with analogues showing site A preference. Together with e.g. 8-piperidino cAMP, selective stimulation of type I can be achieved.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.