주요 문서
P0676
Sigma-Aldrich
Octaethylene glycol monohexadecyl ether
powder
동의어(들):
C16E8, Hexadecyl octaethylene glycol ether, Hexadecyloctaglycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)15(OCH2CH2)8OH
CAS Number:
Molecular Weight:
594.86
Beilstein:
6490568
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161900
설명
non-ionic
양식
powder
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C32H66O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-31-32-41-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33/h33H,2-32H2,1H3
InChI key
YAMTWWUZRPSEMV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)