주요 문서
P0607
Sigma-Aldrich
Anti-Presenilin-2, N-terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-AD3L, Anti-AD4, Anti-PS2, Anti-PSEN2, Anti-Presenilin 2 (Alzheimer 4), Anti-STM2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen 28 kDa
종 반응성
human, mouse, rat
기술
immunohistochemistry (frozen sections): 2 μg/mL using 4% paraformaldehyde-fixed mouse brain tissue
western blot: 1-2 μg/mL using mouse or rat brain extracts
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PSEN2(5664)
mouse ... Psen2(19165)
rat ... Psen2(81751)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특이성
Detects an N-terminal proteolytic fragment. Additional bands are observed, probably corresponding to aggregated, modified, or intact PS-2.
면역원
synthetic peptide corresponding to amino acids 7-24 of the N-terminal of human presenilin-2 (PS-2). The sequence is the same in mouse and rat.
물리적 형태
Solution in in 0.05 M sodium phosphate buffer, pH 7.5, containing 0.2% gelatin and 0.1% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable