주요 문서
P0417
Sigma-Aldrich
Pentadecylamine
~97% (capillary GC)
동의어(들):
1-Aminopentadecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)14NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
227.43
Beilstein:
1744557
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
vapor pressure
1 mmHg ( 120.5 °C)
분석
~97% (capillary GC)
bp
299-301 °C (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C15H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-16H2,1H3
InChI key
JPZYXGPCHFZBHO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)