Key Documents
P0257
Sigma-Aldrich
D(+)-2-Phosphoglyceric acid sodium salt hydrate
동의어(들):
D-Glycerate 2-phosphate sodium salt, Sodium D-2-phosphoglycerate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H7O7P · xNa+ · yH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
186.06 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC 코드:
12352200
농도
≥50% (enzymatic)
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(O)[C@@H](CO)OP(O)(O)=O.C.C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Enantiomerically pure metabolite of glycolysis/gluconeogenesis and also substrate for a number of important enzymes in central metabolism like enolase and phosphoglycerate mutase.