주요 문서
P0203
Sigma-Aldrich
Methyl palmitelaidate
≥99.0% (GC), liquid
동의어(들):
Methyl trans-9-hexadecenoate, Palmitelaidic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H32O2
CAS Number:
Molecular Weight:
268.43
Beilstein:
2048137
MDL number:
UNSPSC 코드:
13111000
PubChem Substance ID:
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Sealed ampule.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)