주요 문서
O9881
Sigma-Aldrich
Methyl cis-12-octadecenoate
~99% (capillary GC)
동의어(들):
cis-12-Octadecenoic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H36O2
CAS Number:
Molecular Weight:
296.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
분석
~99% (capillary GC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/CCCCCCCCCCC(=O)OC
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Sealed ampule, under Argon.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)