주요 문서
O9506
Sigma-Aldrich
Oleic acid N-hydroxysuccinimide ester
~95% (TLC)
동의어(들):
Succinimidyl oleate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H37NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
379.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
분석
~95% (TLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A Al-Arif et al.
Journal of lipid research, 10(3), 344-345 (1969-05-01)
N-Hydroxysuccinimide esters of long-chain fatty acids have been used to synthesize the CoA and thioglycolic acid thiol esters of palmitic and 3-ketopalmitic acids in high yield and with a minimum of untoward side reactions.
Modified aminoacyl-tRNA. II. A general method for the preparation of acylaminoacyl-tRNA.
Y Lapidot et al.
Biochimica et biophysica acta, 145(2), 292-299 (1967-09-26)