주요 문서
O5005
Sigma-Aldrich
cis-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid sodium salt
~90% (GC)
동의어(들):
Stearidonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H27O2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
298.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
분석
~90% (GC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCC(O)=O