분석
≥98% (TLC)
양식
powder
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
SMILES string
[Na+].Oc1cc(nc(O)n1)C([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O4.Na/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1
InChI key
ZTHMWDSJKLNDTE-UHFFFAOYSA-M
호환 제품
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.