주요 문서
N8908
Sigma-Aldrich
N-(NBD-Aminocaproyl)sphingosine β-D-lactosyl
≥98%
동의어(들):
C6-NBD Lactosyl cerebroside, N-[6-[(7-Nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]caproyl]-D-lactosyl-β1-1′-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H69N5O16
Molecular Weight:
900.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98%
양식
solid
저장 온도
−20°C
일반 설명
Fluorescently labeled fatty acid sphingolipid membrane probe. NBD group excitation 460 nm, emission 534 nm.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)