추천 제품
Grade
Biotechnology Performance Certified
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
solubility
H2O: 50 mg/mL
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
동작 모드
protein synthesis | interferes
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)C(N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H46N6O13.3H2O4S.H2O/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;3*1-5(2,3)4;/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;3*(H2,1,2,3,4);1H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;;;;/m1..../s1
InChI key
WHAGUNPVKDUVFV-QGTTWHFQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Antimicrobial spectrum: Neomycin acts against both gram-positive and gram-negative bacteria.
주의사항
제조 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves