Key Documents
N5392
Sigma-Aldrich
3-(1-Naphthyl)-L-alanine
동의어(들):
(S)-α-Amino-1-naphthalenepropanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
215.25
Beilstein:
4352833
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16)/t12-/m0/s1
InChI key
OFYAYGJCPXRNBL-LBPRGKRZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable