주요 문서
N5257
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′:3′-cyclic monophosphate disodium salt hydrate
≥95%
동의어(들):
2′:3′-Cyclic NADP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H24N7Na2O16P3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
769.35 (anhydrous basis)
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
분석
≥95%
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]4OP([O-])(=O)O[C@H]34)n5cnc6c(N)ncnc56)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H26N7O16P3.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16-15(42-47(36,37)43-16)11(41-21)6-39-46(34,35)44-45(32,33)38-5-10-13(29)14(30)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)31;;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-30H,5-6H2,(H6-,22,23,24,25,31,32,33,34,35,36,37);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
InChI key
MIRCUEMBVUDWBT-UHOVGGJYSA-L
기타 정보
Analog of β-NADP
기질
Useful as a substrate for 3′-phosphodiesterase, 2′:3′-cyclic nucleotide (EC 3.1.4.37).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
2',3'-Cyclic NADP as a substrate for 2',3'-cyclic nucleotide 3'-phosphohydrolase.
D C Sogin
Journal of neurochemistry, 27(6), 1333-1337 (1976-12-01)