문서
N4255
Sigma-Aldrich
α-Nicotinamide mononucleotide
≥98%
동의어(들):
α-NMN, α-Nicotinamide ribose monophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15N2O8P
CAS Number:
Molecular Weight:
334.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
분석
≥98%
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(O)=O)C(O)C2O
주의사항
This is not the common NMN required in the usual enzyme systems.