주요 문서
N4140
Sigma-Aldrich
N-(3-Nitro-2-pyridinesulfenyl)-L-aspartic acid β-t-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H17N3O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
343.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
형태
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CC(NSc1ncccc1N(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H17N3O6S/c1-13(2,3)22-10(17)7-8(12(18)19)15-23-11-9(16(20)21)5-4-6-14-11/h4-6,8,15H,7H2,1-3H3,(H,18,19)
InChI key
VTEWXTHQMTVUOZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable