About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H13N3O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
319.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C\c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13N3O4S/c1-11-6-8-13(9-7-11)22(20,21)16-15-10-12-4-2-3-5-14(12)17(18)19/h2-10,16H,1H3/b15-10+
InChI key
OOOLPNHDHGDYPS-XNTDXEJSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.