주요 문서
N3502
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl stearate
crystalline
동의어(들):
Octadecanoic acid 2-nitrophenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H39NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
405.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
형태
crystalline
색상
off-white
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccccc1N(=O)=O