주요 문서
N3010
Sigma-Aldrich
[3,5-diBr-Tyr11]-Neurotensin
≥97% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C78H119Br2N21O20
CAS Number:
Molecular Weight:
1830.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(Cc1cc(Br)c(O)c(Br)c1)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C5CCC(=O)N5)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable