주요 문서
N3009
SAFC
4-Nitrobenzaldehyde oxime
동의어(들):
4-Nitrobenzaldoxime
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4CH=NOH
CAS Number:
Molecular Weight:
166.13
Beilstein:
2047086
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
mp
126-130 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=N\O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c10-8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-5,10H/b8-5+
InChI key
WTLPAVBACRIHHC-VMPITWQZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges