주요 문서
N2885
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-BI β-D-galactopyranoside
동의어(들):
2-Naphthalenecarboxamide, 7-bromo-3-(β-D-galactopyranosyloxy)-N-(2-methoxyphenyl)-
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H24NO8Br
CAS Number:
Molecular Weight:
534.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O
InChI
1S/C24H24BrNO8/c1-32-17-5-3-2-4-16(17)26-23(31)15-9-13-8-14(25)7-6-12(13)10-18(15)33-24-22(30)21(29)20(28)19(11-27)34-24/h2-10,19-22,24,27-30H,11H2,1H3,(H,26,31)
InChI key
SISGBWZDEMMSLV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기질
Histochemical substrate for acid β-galactosidase.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Splitting of naphthol AS-BI beta-galactopyranoside by acid beta-galactosidase.
R Gossrau
Histochemie. Histochemistry. Histochimie, 37(1), 89-91 (1973-10-03)