주요 문서
N2766
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-α-D-galactopyranoside
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(β-D-GlcNAc-[1→3]-α-D-GalNAc-1→OC6H4NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
545.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
분석
≥98%
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC2C(O)C(CO)OC(Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C2NC(C)=O
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable