주요 문서
N2010
Sigma-Aldrich
α-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt
≥90%
동의어(들):
α-NADP, α-TPN, α-Triphosphopyridine nucleotide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H28N7O17P3
CAS Number:
Molecular Weight:
743.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
분석
≥90%
불순물
≤1% β-isomer
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3OP(O)(O)=O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
α analog of β-NADP
주의사항
This is not the common NADP required in the usual enzyme systems.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3