주요 문서
N1513
Sigma-Aldrich
Noroxymorphone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)