주요 문서
N0516
SAFC
Nitrendipine
~98%
동의어(들):
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H20N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
360.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
~98%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3
InChI key
PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)